Learn More
BD Tubes de plasma hépariné Vacutainer™
Code produit 16090902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
6 mL
6 ml
10 mL
Additif:
Héparinate de sodium
Héparine de lithium
Matériau:
PET
Verre
Type de bouchon:
Casquette traditionnelle
Hemogard
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Additif Matériau Type de bouchon Conditionnement
16090902 10 mL Héparinate de sodium Verre Casquette traditionnelle 100 pièces
12977676 6 ml Héparinate de sodium PET Hemogard 1000 pièces
14801571 6 ml Héparinate de sodium PET Hemogard -
12957676 6 mL Héparine de lithium PET Hemogard 1000 pièces
12987676 10 mL Héparinate de sodium Verre Casquette traditionnelle 1000 pièces
12967676 4 ml Héparinate de sodium PET Hemogard 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16090902 Fournisseur BD Code fournisseur 368480
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Se alle kampagner
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Permet d’obtenir une anticoagulation optimale grâce à l’utilisation d’héparine de qualité pharmaceutique. Les tubes plasma héparinés BD Vacutainer™ sont en plastique PET durable avec un bouchon Hemogard™ vert. Les tubes en capacités de 2, 4, 6 et 10 ml sont disponibles avec comme additif de l’héparine sodique ou de l’héparine de lithium.
Les tubes plasma d’héparine BD Vacutainer™ pour la chimie clinique sont disponibles avec de l’héparine sodique séchée par pulvérisation ou un additif d’héparine de lithium. L’héparine agit comme un anticoagulant lorsqu’elle développe un complexe d’antithrombine. Ce complexe inhibe la thrombine et le facteur X activé et empêche ainsi la coagulation.
  • L’anticoagulation optimale est obtenue par l’utilisation de 17 UI d’héparine par ml de sang (lorsque le niveau de remplissage est correct)
  • L’héparine est séchée par pulvérisation sur les parois internes des tubes à l’aide d’une procédure spéciale afin que l’additif soit uniformément distribué pour obtenir la meilleure solubilité possible
  • Pour la chimie clinique, l’héparine de lithium est généralement préférable à l’héparine sodique
  • Un mélange correct (8 - 10 retournements) du tube immédiatement après la prise de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation
  • Conditions de centrifugation : ≤1300 g pendant 10 minutes à 18–25°C
  • Le tube d’héparine sodique à 10 ml est en verre et est doté d’un bouchon classique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Tube de plasma hépariné
Additif Héparinate de sodium
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Type de bouchon Casquette traditionnelle
Capacité (métrique) 10 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguille Vacutainer™ et porte-tubes
Couleur de bouchon Vert
Dimension du tube 16 x 100 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un échantillon de plasma
Type d’étiquette Papier
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.