Learn More
BD Tubes Vacutainer™ K2EDTA
Code produit 15744718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15744718 2 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15744718 Fournisseur BD Code fournisseur 368841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.32€
    604.37€ / 1000 pièces
    Économisez 227.95€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Spécification
Type de produit Tube K2 EDTA
Additif K2EDTA
Matériau PET
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur de bouchon Rose
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum, de sang total ou un échantillon de plasma EDTA
Type d’étiquette Papier
compliance-icons
Identifiant produit
  • X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate