Learn More
BD Tube EDTA K3 Vacutainer™
Code produit 15363215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
Couleur de bouchon:
Lavande
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
15363215 3 mL Lavande 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15363215 Fournisseur BD Code fournisseur 368857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.48€
    19.89€ / 100 pièces
    Économisez 1.59€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma EDTA. Les tubes EDTA K3 BD Vacutainer™ sont des tubes pour hématologie stériles en plastique PET durable avec des bouchons Hemogard™ lavande. Le sel de potassium EDTA séché par pulvérisation est utilisé comme anticoagulant.
Les sels d’EDTA (acide tétraacétique à l’éthylène diamine) sont utilisés pour l’anticoagulation du sang total pour les études hématologiques, car les composants cellulaires du sang sont particulièrement bien conservés par l’EDTA. Ils fonctionnent comme un anticoagulant car ils forment des complexes avec des ions métalliques tels que le calcium, inhibant ainsi la cascade de coagulation. L’anticoagulation avec EDTA est irréversible.
  • La concentration d’EDTA est de 1,8 mg par ml de sang total lorsque le niveau de remplissage est correct
  • Le mélange correct (8-10 retournements) du tube EDTA immédiatement après la prise de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation
  • Tous les tubes sont fournis en boîtes de 100 tubes (lot de 10 boîtes = 1000 tubes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube EDTA
Additif K3EDTA
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 3 mL
Couleur de bouchon Lavande
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un sang total ou un échantillon de plasma EDTA
Type d’étiquette Bloc
Certifications/Conformité Marquage CE ; ISO 6710
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TUBE K3EDTA PLH 13X75 3.0 BLBL LAV CE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tripotassium EDTA dihydrate