Learn More
BD Vacutainer™ Tube C de microbiologie& S
Code produit 12927776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12927776 10 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12927776 Fournisseur BD Code fournisseur 364955
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
fond rond avec BD Hemogard™ Bouchon en plastique vert pour le recueil et le transport d'échantillons d'urine, volume 10 mL, 16 mm x 100 m BD Vacutainer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) interne 16 mm
À utiliser avec (application) Collecte et transport des échantillons d'urine
Hauteur (métrique) 100 mm
Volume (métrique) 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • TUBE URIN PLH 16X100 10 C&S KAGN CE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Borax