Learn More
BD Tubes d’analyse urinaire en plastique Vacutainer™
Code produit 12957766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
9,5 mL
Forme du fond:
Conique
Rond
Type de bouchon:
Bouchon en caoutchouc conventionnel
Hemogard™
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Forme du fond Type de bouchon Conditionnement
12957766 8 mL Conique Bouchon en caoutchouc conventionnel 1000 pièces
12937766 4 mL Rond Hemogard™ -
12967766 9,5 mL Conique Hemogard™ 1000 pièces
15310614 6 mL Rond Hemogard™ 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12957766 Fournisseur BD Code fournisseur 364992
Expédition estimée: 17-12-2026
Pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine. Les tubes d’analyse urinaire en plastique BD Vacutainer™ sont des tubes stériles évacués avec ou sans conservateur devant être utilisés avec des dispositifs de prélèvement BD. Disponibles e
Les produits urinaires BD Vacutainer™ pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine offrent le même niveau de sécurité et de standardisation que les produits de prélèvement sanguin BD.
  • Conçus pour fournir des résultats patient précis avec un risque réduit d’exposition des professionnels de santé à des échantillons dangereux
  • Utilisés avec les dispositifs de prélèvement BD, des godets d’échantillons, des récipients 24 heures de 3 litres et des pailles de transfert
  • Les tubes d’urine étanches peuvent transporter des échantillons d’urine en toute sécurité au laboratoire en vue de leur analyse
  • Les options incluent la forme de fond (ronde ou conique) et le style de bouchon (classique ou Hemogard™)
  • La plupart des tailles sont sans conservateur / additif
  • Le tube de 8 ml (réf. 364938) contient un conservateur : 0,4 % de chlorhexidine, 5,6 % d’éthylparabène et 94 % de propionate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube d’analyse urinaire
Couleur de bouchon Jaune / rouge
Type de bouchon Bouchon en caoutchouc conventionnel
Jetable Usage unique
Matériau PET
Stérilité Stérile
Additif Conservateur : éthylparabène, propionate de sodium et chlorhexidine
Forme du fond Conique
À utiliser avec (application) Analyse urinaire
À utiliser avec (équipement) Dispositifs de prélèvement d’urine (godets, pailles de transfert, récipients 24 h)
Description du marquage Papier
Conditions de stockage Température ambiante
Volume (métrique) 8 mL