Learn More
BD Système de prélèvement sanguin par bouton-poussoir Vacutainer™
Code produit 12967736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 21
Calibre 23
Couleur:
Bleu clair
Vert
Comprend:
Adaptateur Luer
Longueur (métrique) du tube:
178 mm
305 mm
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Couleur Comprend Longueur (métrique) du tube Conditionnement
12967736 Calibre 21 Vert Adaptateur Luer 305 mm 200 pièces
17685185 Calibre 23 Bleu clair Adaptateur Luer 305 mm 50 pièces
12957736 Calibre 21 Vert Adaptateur Luer 178 mm 200 pièces
12977736 Calibre 23 Bleu clair Adaptateur Luer 178 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12967736 Fournisseur BD Code fournisseur 367344
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Offre un niveau de protection extrêmement élevé par la simple pression d’un bouton. Le système de prélèvement sanguin par bouton-poussoir BD™ Vacutainer™ est un système stérile et fermé pour le prélèvement sanguin veineux. La rétraction de l’aiguille par bouton-poussoir peut être activée dans la veine d’une main pour éviter les blessures par piqûre d’aiguille.
Ces systèmes de prélèvement sanguin incluent une rétraction de l’aiguille par bouton-poussoir pour une protection immédiate contre les blessures par piqûre d’aiguille. Elles sont idéales pour une utilisation dans le prélèvement sanguin veineux ou pour des perfusions à court terme d’une durée maximale de deux heures, en particulier dans les environnements à haut risque. Son ’utilisation est si simple qu'une formation minimale est nécessaire.
Chaque kit est un système stérile et clos qui comprend : une aiguille hypodermique, des ailettes à code couleur (en fonction du calibre de l'aiguille), un tube de petit diamètre et un connecteur avec un adaptateur Luer. Certaines options comprennent également un support pré-attaché.
  • Le mécanisme de sécurité offre une protection quasi instantanée contre les blessures par piqûre d’aiguille
  • Le mécanisme à bouton-poussoir peut être activé à partir de la veine sans inconfort pour le patient
  • L’aiguille se retire instantanément, complètement et définitivement à l’intérieur du boîtier
  • Activation d’une seule main : l’attention reste concentrée sur le patient et le site d’injection
  • Le sang s’écoule dans la chambre d’inspection immédiatement après l’accès aux veines pour vérifier la ponction veineuse avant le prélèvement
  • Matériaux sans latex, avec tubulure qui ne se torsade pas ni ne gondole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin par bouton-poussoir
Couleur Vert
Calibre d’aiguille Calibre 21
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin et perfusion de courte durée
Comprend Adaptateur Luer
Sans latex Oui
Longueur (impériale) de l’aiguille 0,75 in
Longueur (impériale) du tube 12 in
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 305 mm
Quantité 200 Paquets