Learn More
BD Systèmes de prélèvement sanguin par bouton-poussoir Vacutainer™
Code produit 12987746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 23
Longueur (métrique) du tube:
305 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) du tube Conditionnement
12987746 Calibre 23 305 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12987746 Fournisseur BD Code fournisseur 368658
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin par bouton-poussoir
Couleur Bleu clair
Calibre d’aiguille Calibre 23
Comprend 23 jauges, taille d’aiguille de 19 mm, tubulure de 305 mm
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 305 mm
Quantité 100/boîte.