Learn More
BD Systèmes de prélèvement sanguin avec support pré-attaché Vacutainer™ Safety-Lok™
Code produit 12997706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 21
Calibre 23
Couleur:
Bleu clair
Vert
Longueur (métrique) du tube:
178 mm
305 mm
Longueur (impériale) du tube:
7 in
12 in
Conditionnement:
200 pièces
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Couleur Longueur (métrique) du tube Longueur (impériale) du tube Conditionnement
12997706 Calibre 23 Bleu clair 178 mm 7 in 200 pièces
15380297 Calibre 21 Vert 178 mm 7 in 25 pièces
17640996 Calibre 21 Vert 305 mm 12 in 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12997706 Fournisseur BD Code fournisseur 368655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    275.44€ / 200 pièces
    Économisez 27.56€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Prêt à l’emploi directement sorti de l’emballage, sans assemblage requis. Le système de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Safety-Lok™ avec support préfixé est un système stérile et fermé pour le prélèvement sanguin veineux. Chaque système polyvalent comprend un mécanisme de sécurité irréversible pour prévenir les blessures par piqûre d’aiguille.
Les systèmes de prélèvement sanguin Safety-Lok™ sont des systèmes stériles fermés avec des supports préfixés conditionnés dans des blisters individuels. Ces systèmes complets fournissent l’assurance que le nombre de supports sera toujours égal au nombre de systèmes de prélèvement et élimine le besoin de monter manuellement l’aiguille et le support, ce qui minimise le risque de contamination.
Chaque système comprend : une aiguille hypodermique, de grandes ailettes de code couleur, un blindage de sécurité intégré, une tubulure sans torsion à petit alésage, un connecteur, un adaptateur Luer multi-échantillons et un porte-tube fixé.
  • Le mécanisme de sécurité protège contre les blessures causées par les aiguilles après une ponction veineuse réussie
  • Le blindage de sécurité pousse sur l’aiguille, tout en l’entourant complètement
  • Le mécanisme de sécurité s’enclenche de manière irréversible avec un clic audible sur l’aiguille
  • Activation d’une seule main sans changement de technique, l’attention reste donc concentrée sur le patient et le site d’injection
  • Le reflux de sang est visible clairement par un blindage translucide pour vérifier instantanément la pénétration réussie des veines avant le prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin à ailettes
Couleur Bleu clair
Calibre d’aiguille Calibre 23
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conçu pour aider à se conformer au OSHA SHIB 10-15-03 en réduisant le risque de réutilisation des supports. Le bouclier protecteur est conçu pour répondre aux normes de sécurité OSHA actuelles relatives aux contrôles techniques.
Comprend Porte-aiguilles préfixé, protection d’aiguille Safety-Lok
Longueur (impériale) de l’aiguille 0,75 in
Longueur (impériale) du tube 7 in
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 178 mm
Quantité 200 Paquets