Learn More
BD Tube de sérum en plastique à bouchon Hemograd Vacutainer™
Code produit 12927686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
10 ml
Dimension du tube:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimension du tube unitSize
12927686 2 mL 13 x 75 mm 1000 pièces
12947686 6 mL 13 x 100 mm 1000 pièces
12957686 10 ml 16 x 100 mm 1000 pièces
12937686 4 mL 13 x 75 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12927686 Fournisseur BD Code fournisseur 368493
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum Les tubes de sérum BD™ Vacutainer™ sont en fabriqués en plastique PET durable avec un bouchon Hemogard™. Des particules de silice ont été ajoutées dans le tube pour déclencher la coagulation ;
Afin d’obtenir des échantillons de sérum à partir de tubes en plastique, un activateur de coagulation doit être ajouté au tube. Comme la surface plastique seule est insuffisante pour déclencher la coagulation dans un délai acceptable, des particules de silice sont ajoutées dans les tubes de sérum en plastique BD Vacutainer™.
  • Ces tubes sont marqués de l’acronyme CAT (tube activateur de coagulation)
  • Le temps minimum recommandé pour la coagulation chez les patients qui n’ont pas été traités avec des anticoagulants est de 60 minutes
  • Conditions de centrifugation : ≤1300 g pendant 10 minutes à 18–25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de sérum
Additif Silice
Matériau PET
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur de bouchon Rouge
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum
Type d’étiquette Bloc
Certifications/Conformité CE, CAT