Learn More
BD Tube de sérum en plastique à bouchon Hemograd Vacutainer™
Code produit 12937686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
10 ml
Dimension du tube:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimension du tube Conditionnement
12937686 4 mL 13 x 75 mm 1000 pièces
12927686 2 mL 13 x 75 mm 1000 pièces
12947686 6 mL 13 x 100 mm 1000 pièces
12957686 10 ml 16 x 100 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12937686 Fournisseur BD Code fournisseur 368975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00€
    315.13€ / 1000 pièces
    Économisez 146.87€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum Les tubes de sérum BD™ Vacutainer™ sont en fabriqués en plastique PET durable avec un bouchon Hemogard™. Des particules de silice ont été ajoutées dans le tube pour déclencher la coagulation ;
Afin d’obtenir des échantillons de sérum à partir de tubes en plastique, un activateur de coagulation doit être ajouté au tube. Comme la surface plastique seule est insuffisante pour déclencher la coagulation dans un délai acceptable, des particules de silice sont ajoutées dans les tubes de sérum en plastique BD Vacutainer™.
  • Ces tubes sont marqués de l’acronyme CAT (tube activateur de coagulation)
  • Le temps minimum recommandé pour la coagulation chez les patients qui n’ont pas été traités avec des anticoagulants est de 60 minutes
  • Conditions de centrifugation : ≤1300 g pendant 10 minutes à 18–25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de sérum
Additif Silice
Matériau PET
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 4 mL
Couleur de bouchon Rouge
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum
Type d’étiquette Bloc
Certifications/Conformité CE, CAT
compliance-icons
Identifiant produit
  • TUBE PLN PLH 13X75 4.0 BLBLCE RD
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Quatrz