Learn More
BD Tubes SST™ II Advance Vacutainer™
Code produit 10829270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,5 mL
5 mL
8,5 mL
Couleur de bouchon:
Or
Rouge
Type d’étiquette:
Bloc
Papier
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Type d’étiquette Conditionnement
10829270 8,5 mL Or Papier 100 pièces
12917696 5 mL Or Bloc 1000 pièces
12997686 3,5 mL Rouge Bloc 1000 pièces
12907696 5 mL Rouge Papier 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10829270 Fournisseur BD Code fournisseur 367953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    96.50€ / 100 pièces
    Économisez 24.50€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Empêche la contamination du sérum des composants cellulaires séparés. Les tubes SST™ II Advance BD Vacutainer™ sont dotés d’un gel inerte et stable qui sépare le sérum et le caillot sanguin lors de la centrifugation. Le type de gel utilisé permet une centrifugation de courte durée.
Avec le BD SST™ II Advance, les analytes courants en chimie clinique, tels que le potassium et le glucose, restent stables après une semaine de stockage à 2–8°C. L’évaluation clinique de chimies spéciales (telles que des médicaments thérapeutiques, des protéines, des peptides, des stéroïdes et des vitamines) démontre un haut degré de stabilité avec le gel acrylique dans ces tubes, ce qui est un avantage distinct pendant le transport et le stockage.
Avantages des tubes de gel par rapport aux tubes sans gel :
  • Barrière stable entre le sérum et le sang coagulé, donc meilleure stabilité des analytes et qualité de l’échantillon
  • Optimisation du flux de travail : temps de centrifugation court, traitement des échantillons et archivage dans le tube primaire
  • Aucune possibilité de mauvaise identification due à l’utilisation de tubes secondaires
Consignes d’utilisation du tube :
  • Durée de coagulation : la durée de coagulation recommandée minimale pour les patients qui n’ont pas reçu de traitement anti-coagulation est de 30 minutes. Les tubes contiennent un activateur de caillot de particules de silice.
  • Conditions de centrifugation : 1300–2000 g pendant 10 minutes ou alternativement 3000 g pendant 5 minutes, à 18–25°C.
  • Effets de la température : le refroidissement du tube pendant la centrifugation peut affecter la capacité de mouvement du gel. Une séparation optimale du sérum et du sang coagulé est obtenue à 20–25°C.
  • Stocker à 4–25°C et protéger de la lumière directe du soleil pendant le stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube séparateur de sérum
Additif Silice
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 8,5 mL
Couleur de bouchon Or
Hauteur (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir et séparer un échantillon de sérum
Type d’étiquette Papier
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Certifications/Conformité CE
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SSTII Serumroehrchen mit Trenngel VE=100 St
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylbenzene, Quartz