Learn More
BD Godet de prélèvement d’échantillons urinaires Vacutainer™
Code produit 12937776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12937776 Plastique 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12937776 Fournisseur BD Code fournisseur 364941
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Offre une alternative plus rapide et plus facile pour le prélèvement d’urine. Le godet de prélèvement d’échantillons d’urine BD Vacutainer™ est un godet de prélèvement en plastique stérile d’une capacité de 120 ml, une unité de transfert intégrée à
Le godet de prélèvement d’urine BD Vacutainer™ fait partie d’un système clos pour le prélèvement d’urine qui aide à prévenir les fuites, ce qui a un impact positif sur les environnements et les conditions de travail.
  • En polypropylène stérile interne pour des résultats d’analyse précis
  • Le bouchon à vis se fixe fermement et facilement pour protéger le contenu et éviter les déversements
  • Le bouchon comprend une unité de transfert intégrée pour faciliter le remplissage des tubes à envoyer pour l’analyse d’urine
    • Les tubes d’analyse d’urine en plastique BD Vacutainer™ sont insérés directement sur l’unité de transfert dans le bouchon
    • Tubes évacués avec un niveau précis de mise sous vide dans la quantité d’échantillon appropriée
    • Le godet n’a pas besoin d’être inversé, ce qui empêche les fuites
    • Il n’est pas nécessaire de verser ou de prélever des échantillons, évitant ainsi les gouttes et les déversements
    • Les bouchons de sécurité sur les tubes empêchent les gouttes lors de leur retrait du godet de prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet de prélèvement d’urine
Couleur de bouchon Bleu
Type de bouchon Bouchon à vis
Jetable Usage unique
Matériau Plastique
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons urinaires
À utiliser avec (équipement) Tubes d’analyse urinaire Vacutainer™
Comprend Dispositif de transfert intégré
Nb par paquet 100/paquet
Conditions de stockage Conditions normales
Volume (métrique) 120 mL