Learn More
BD Vacutainer™ Tubes de prélèvement sanguin veineux : SST™ Tubes de séparation du sérum
Code produit 15866161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Couleur de bouchon:
Rouge / gris
Additif:
Activateur de gel polymère / silice
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Additif Conditionnement
15866161 10 mL Rouge / gris Activateur de gel polymère / silice 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15866161 Fournisseur BD Code fournisseur 367985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    377.52€ / 1000 pièces
    Économisez 299.48€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Idéal pour une utilisation dans les déterminations de sérum en chimie
  • Contiennent de la silice pulvérisée en revêtement et un gel polymère pour la séparation du sérum
  • Fournit un moyen efficace de préparation d’échantillons de sérum et aide à améliorer le flux de travail des laboratoires
  • Les tubes marqués comme ‘Formule de bonnes pratiques’ répondent aux exigences strictes des instruments de diagnostic complexes et des directives cliniques actuelles
  • Disponible avec bouchon de tube classique doré ou rouge/gris Hemogard™ Bouchon de tube empêchant tout contact humain avec le sang sur le bouchon ou le bord du tube
Les tubes évacués simplifient le prélèvement sanguin
  • Le sang est prélevé directement de la veine dans les tubes de prélèvement stériles évacués
  • Une seule ponction veineuse est nécessaire pour prélever plusieurs échantillons
  • Les tubes peuvent être changés sans que l'aiguille et le porte-aiguille en plastique ne soient en place sur le 'bras du patient.
  • Les bouchons sont codés par couleur
Tubes évacués en plastique
  • Fabriqué en polyéthylène téréphtalate (PET )
  • Fournir un environnement de travail plus sûr pour tout le personnel en (1) réduisant le risque de rupture de tube lors de la manipulation ; (2) éliminer la casse lorsque les tubes sont centrifugés à des vitesses plus élevées ; et (3) éliminer la casse ou l'écaillage des bords des tubes lorsque le bouchon est retiré et réinséré.
  • En plus de la réduction des blessures potentielles, moins de casses de tubes entraînent moins d’interruption de flux de travail et moins de prélèvements répétés pour le patient, ce qui permet un fonctionnement quotidien plus fluide
Hemogard™ Bouchons
  • Le blindage de sécurité est conçu pour une manipulation plus sûre des tubes
  • Le bouchon en caoutchouc est encastré à l’intérieur du blindage en plastique, de sorte que les gouttes laissées par une aiguille de prélèvement sanguin restent isolées du contact potentiel
  • Le blindage est conçu pour protéger le personnel du laboratoire contre tout contact direct avec le sang sur le bouchon ou autour du bord externe du tube, ainsi que contre les éclaboussures de sang lors de l’ouverture du tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Activateur de gel polymère / silice
Matériau Plastique
Type de bouchon Casquette traditionnelle
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur de bouchon Rouge / gris
Dimension du tube 16 x 125 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans les déterminations de sérum en chimie