Learn More
- Home
- Products
- Étuves et fours
- Accessoires pour étuves
- Thermo Scientific™ Options et accessoires pour étuve Vacutherm™
Thermo Scientific™ Options et accessoires pour étuve Vacutherm™
Code produit 10383192 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoires
Options installées en usine
Plateau en acier inoxydable
À utiliser avec (équipement):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P et VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT6060 M/P
VT 6025
VT 6130
Conditionnement:
1 SET
1 pièce
27 product options available for selection
| Code produit | Type | À utiliser avec (équipement) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10383192 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 11671661 | Options installées en usine | VT 6060 P,VT 6130 P | 1 pièce |
| 10482014 | Options installées en usine | VT 6060 P | 1 pièce |
| 10213924 | Options installées en usine | VT 6130 P | 1 pièce |
| 10517611 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10321002 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10472614 | Options installées en usine | VT 6130 P | 1 pièce |
| 10397603 | Options installées en usine | VT 6060 P | 1 pièce |
| 10376434 | Options installées en usine | VT 6130 P | 1 pièce |
| 11611631 | Options installées en usine | VT 6060 M | 1 pièce |
| 11621631 | Options installées en usine | VT 6130 M | 1 pièce |
| 10490884 | Options installées en usine | VT 6060 P | 1 pièce |
| 11661621 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10100991 | Options installées en usine | VT 6060 M | 1 pièce |
| 11681621 | Options installées en usine | VT 6130 M | 1 pièce |
| 11671631 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10066581 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | - |
| 11567199 | Options installées en usine | VT 6025 | 1 pièce |
| 11696440 | Accessoires | VT 6025 | 1 pièce |
| 11691471 | Accessoires | VT 6130 M | 1 pièce |
| 10467281 | Accessoires | VT 6130 M/P | 1 pièce |
| 12778696 | Accessoires | VT6060 M/P | 1 pièce |
| 10408631 | Accessoires | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 SET |
| 11621521 | Accessoires | VT 6130 M/P | 1 pièce |
| 17866984 | Plateau en acier inoxydable | VT 6130 | 1 pièce |
| 10337442 | Accessoires | VT6060 M/P | 1 pièce |
| 10520875 | Accessoires | VT6060 M/P | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10383192
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
51900193
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Utilisez le code promo 28024
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
4379.50 EUR valable jusqu'au 2026-08-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28024" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28024" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choisissez parmi une gamme d’accessoires et d’options pour étuve Thermo Scientific™ Vacutherm™ pour répondre aux exigences spécifiques à l’application.
Spécification
Spécification
| Description | Régulateur de pression avec électrovanne |
| À utiliser avec (équipement) | VT 6060 M/P et VT6130 M/P |
| Type | Options installées en usine |