Learn More
- Home
- Products
- Étuves et fours
- Accessoires pour étuves
- Thermo Scientific™ Options et accessoires pour étuve Vacutherm™
Thermo Scientific™ Options et accessoires pour étuve Vacutherm™
Code produit 10408631 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Accessoires
Options installées en usine
Plateau en acier inoxydable
À utiliser avec (équipement):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P et VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT6060 M/P
VT 6025
VT 6130
Conditionnement:
1 SET
1 pièce
27 product options available for selection
| Code produit | Type | À utiliser avec (équipement) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10408631 | Accessoires | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 SET |
| 10383192 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 11671661 | Options installées en usine | VT 6060 P,VT 6130 P | 1 pièce |
| 10482014 | Options installées en usine | VT 6060 P | 1 pièce |
| 10213924 | Options installées en usine | VT 6130 P | 1 pièce |
| 10517611 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10321002 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10472614 | Options installées en usine | VT 6130 P | 1 pièce |
| 10397603 | Options installées en usine | VT 6060 P | 1 pièce |
| 10376434 | Options installées en usine | VT 6130 P | 1 pièce |
| 11611631 | Options installées en usine | VT 6060 M | 1 pièce |
| 11621631 | Options installées en usine | VT 6130 M | 1 pièce |
| 10490884 | Options installées en usine | VT 6060 P | 1 pièce |
| 11661621 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10100991 | Options installées en usine | VT 6060 M | 1 pièce |
| 11681621 | Options installées en usine | VT 6130 M | 1 pièce |
| 11671631 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | 1 pièce |
| 10066581 | Options installées en usine | VT 6060 M/P et VT6130 M/P | - |
| 11567199 | Options installées en usine | VT 6025 | 1 pièce |
| 11696440 | Accessoires | VT 6025 | 1 pièce |
| 11691471 | Accessoires | VT 6130 M | 1 pièce |
| 10467281 | Accessoires | VT 6130 M/P | 1 pièce |
| 12778696 | Accessoires | VT6060 M/P | 1 pièce |
| 11621521 | Accessoires | VT 6130 M/P | 1 pièce |
| 17866984 | Plateau en acier inoxydable | VT 6130 | 1 pièce |
| 10337442 | Accessoires | VT6060 M/P | 1 pièce |
| 10520875 | Accessoires | VT6060 M/P | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10408631
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
50046860
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choisissez parmi une gamme d’accessoires et d’options pour étuve Thermo Scientific™ Vacutherm™ pour répondre aux exigences spécifiques à l’application.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de prises de vide en acier inoxydable pour tubulure, 10 mm de diamètre |
| À utiliser avec (équipement) | VT 6025/6060/6130 M/P |
| Type | Accessoires |
| Matériau | Acier inoxydable |