Learn More
Thermo Scientific™ Étuves de chauffage et de séchage sous vide Vacutherm
Code produit 15424610 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
53 l
128 l
Type:
Chauffage à jaquette
Chauffage à jaquette avec connexion de gaz inerte
Chauffe-tablette avec contrôleur multicanal Digicon
max. (métrique):
200°C
300/400°C
Alimentation électrique:
230V 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50 / 60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type max. (métrique) Alimentation électrique Conditionnement
15424610 53 l Chauffe-tablette avec contrôleur multicanal Digicon 300/400°C 230 V, 50 / 60 Hz 1 pièce
10664142 25 l Chauffage à jaquette 200°C 230V 50/60 Hz 1 pièce
10451341 25 l Chauffage à jaquette avec connexion de gaz inerte 200°C 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10254604 25 l Chauffage à jaquette avec connexion de gaz inerte 200°C 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10019490 53 l Chauffage à jaquette 200°C 230V 50/60 Hz 1 pièce
10488431 128 l Chauffage à jaquette 200°C 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
11606380 128 l Chauffe-tablette avec contrôleur multicanal Digicon 300/400°C 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15424610 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51014542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19130.00€
    15117.33€ / 1 pièces
    Économisez 4012.67€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Ces étuves offrent un excellent transfert de chaleur et un temps de chauffe rapide, ce qui permet une réduction des temps d’opération. Plusieurs options permettent une configuration spécifique à l’application.
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Les étuves de chauffage et de séchage sous vide Thermo Scientific™ Vacutherm sont idéales pour un séchage doux et rapide. Le chauffage rapide et l’excellent transfert de chaleur minimisent la durée de l’opération. La face avant en verre de sécurité à double vitrage représente une protection unique contre les risques d’implosion. Un système modulaire offre des configurations spécifiques aux applications grâce à une large gamme d’options. Une documentation sur la température et la pression est disponible conformément aux exigences des normes ISO 9000et BPL/BPF.
  • Dispositif de contrôle par microprocesseur convivial Kelvitron™ (étuves à gaines chauffantes) ou contrôle multicanaux Digicon (étuves à tablettes chauffantes)
  • Affichage analogique de la pression
  • Un capteur de surchauffe protège l’étuve et l’échantillon
  • Portes de sécurité en verre à double vitrage
  • Raccords de vide, tuyaux et clapet à bille en acier inox
  • Le raccordement de gaz inerte avec valve de précision et valve de sécurité contre les surpressions libère des gaz non inflammables et non toxiques
  • Port d’accès standard DN25 dans la paroi arrière
Modèles à gaines chauffantes
  • Fonctionne à des températures pouvant atteindre 200°C
Modèles à tablettes chauffantes
  • Fonctionne à des températures pouvant atteindre 400°C
  • En cas d’utilisation à 300°C, l’unité nécessite un dispositif de contrôle Digicon S installé en usine (réf. 51900195)
  • En cas d’utilisation à 400°C, l’unité nécessite un dispositif de contrôle Digicon S installé en usine (réf. 51900196)
  • Garantie d’un transfert thermique optimal
Recommandé dans les cas suivants :
  • Séchage des matériaux sensibles à la chaleur
  • Séchage sans résidus des pièces de forme complexe
  • Récupération ciblée de produits dégazés
Ne pas utiliser avec des solvants inflammables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chauffe-tablette VT 6060 P avec contrôleur multicanal Digicon
Capacité (métrique) 53 l
max. (métrique) 300/400°C
Type Chauffe-tablette avec contrôleur multicanal Digicon
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,6 x 16,3 x 13,6 po (37,1 x 41,5 x 34,5 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,4 x 29,3 x 22,7 po (57 x 74,4 x 57,6 cm)
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz