Learn More
Eppendorf™ VacuTip II
Code produit 15881535 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
60 μm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Inside Conditionnement
15881535 60 μm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15881535 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5195000044
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Eppendorf™ VacuTip II vous offre le meilleur microcapillaire pour les applications de manipulation cellulaire.
  • Angle de pointe 25°
  • Longueur de bride : 0,5 mm
  • Extrémité de pointe arrondie lisse pour une prise en main délicate
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma validée
  • Non cytotoxique (tel que prouvé par le dosage d’embryons de souris)
  • Sécurité capillaire pour une protection optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diameter (Metric) Inside 60 μm
Diamètre (métrique) extérieur 110 μm