Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT + VSP 3000, formules de contrôle du vide fin
Tous les produits Vacuubrand Produits
Description
- Pour le contrôle du vide dans toutes les applications à vide fin dans les laboratoires de chimie
- Plage de contrôle continue de 5 mbar au vide poussé (10 -3 mbar)
- L’interface utilisateur graphique avec fonction d’aide intégrée simplifie les travaux de laboratoire
- Les applications prédéfinies permettent de gagner du temps et garantissent des résultats reproductibles
- Le vacuomètre fin de type Pirani offre une résistance chimique et une robustesse mécanique supérieures
- L'électrovanne et le capteur en ligne sont configurés automatiquement via le système propriétaire. VACUU·BUS système
- Principe de mesure : Conductivité thermique (Pirani), plastiques / céramique résistants aux produits chimiques
- L’éditeur d’applications facilite la personnalisation grâce à une simple édition par glisser-déposer
- L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
- Choisissez parmi 14 langues
Spécification
Spécification
| Précision | ± 15% |
| Description | Connexion à petite bride : KF DN 25 |
| Dimensions (L x l x H) | 152 x 127 x 41 mm |
| Alimentation électrique | 50-60 Hz |
| À utiliser avec | RE/RZ 9 |
| Indice IP | IP40 |
| Comprend | Contrôleur avec jauge à vide fine, vanne d’isolement en ligne et accessoires pour la connexion à petites brides |
| Limites | 1 x 10-3 à 1000 Mbar |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 40°C |
| Longueur totale (métrique) | 2 m (câble) |
| Afficher plus |