Learn More
Labconco™ Coude à vide pour le port d’accessoires
Code produit 15787619 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
FreeZone 6 l, 12 l, 18 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15787619 FreeZone 6 l, 12 l, 18 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15787619 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7390500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Permet de raccorder facilement le tuyau à l’orifice de vide sans le solliciter en le pliant à un angle aigu.Le coude à vide Labconco™ pour le port d’accessoires est conçu pour être utilisé avec les systèmes de séchage FreeZone™ 6 L, 12 L et 18
Lyophilisateurs FreeZone
  • Conçu pour répondre aux besoins de lyophilisation des laboratoires de recherche et d’usine pilote
  • Tous les modèles/tailles comprennent un grand écran tactile
  • Système d’exploitation Lyo-Works™
    • Fournit un affichage en temps réel de la température et du niveau de vide
    • Système de détection de point final End-Zone™ en option
  • Les modèles de console sont proposés dans une gamme de tailles avec un plateau de bouchage en option
  • Les collecteurs qui atteignent -50°C sont adaptés aux échantillons aqueux lyophilisants
  • Les collecteurs qui atteignent -84°C sont parfaits pour la lyophilisation d’échantillons à basse température eutectique, y compris ceux contenant de l’acétonitrile
Spécification
Type Raccord coudé pour point de vide
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) FreeZone 6 l, 12 l, 18 l