Learn More
Scie Plas Sécheur de gel sous vide
Code produit 15805571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions : 450 x 340 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15805571 Dimensions : 450 x 340 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15805571 Fournisseur Scie Plas Code fournisseur GD4534230V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Idéal pour le séchage de gels de séquençage ou de plusieurs gels de petit format
  • Socle en fonte d’aluminium
  • Revêtement de protection résistant à la chaleur
  • Panneau de commande convivial (acier inox)
  • Légèreté facilitant le transport.
  • Sèche les gels de séquençage 330 x 500 mm en 30 minutes
  • Sèche rapidement plusieurs gels de petit format
  • Distribution uniforme de la chaleur via une membrane chauffante 800 W
  • Contrôle précis de la température jusqu’à 90°C
  • Minuteur 5 h pour l’élément chauffant et la pompe à vide, par incréments de 1 min.
  • Couvercle transparent pour la visualisation du procédé de séchage
Caractéristiques de l’unité de séchage
Surface de transfert active : 34 x 45 cm (L x l)
Capacité :  un gel TVS1400 ou jusqu’à quinze mini gels 10 x 10 cm
Plage de la minuterie : 0 à 5 h
Plage de températures : Ambiante (jusqu’à 90°C)
Conditions de séchage recommandées :  40 min à 80°C
Débit requis de la source de vide :
Spécification
Couleur Noir
Type Plateau de séchage de gel
Largeur (métrique) 57 cm
Hauteur (métrique) 11 cm
Profondeur (métrique) 40 cm