Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Tuyau de vide avec raccord à connexion rapide en silicone
Code produit 15982600 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
1 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) unitSize
15982600 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15982600 Fournisseur Sartorius Stedim Biotech™ Code fournisseur 1ZAS0016
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tuyau souple et durable en silicone à connexion rapide pour le système de rampe à vide Combisart.
  • À utiliser avec le système de rampe à vide Combisart
  • Durable
  • Flexible
  • Résistant
  • Connexion rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 1 m
À utiliser avec Système de rampe à vide Combisart
Comprend Connexion rapide