Learn More
Thermo Scientific™ Tubes pour hydrolyse à vide
Code produit 13160093 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
6 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13160093 6 mL 1 pièce
13150093 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13160093 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS29571
En stock
Effectuez une dérivatisation et d’autres réactions à petite échelle de manière fiable et facile.
Applications optimales
  • Incubation et évaporation générales d’échantillons en plusieurs tailles de tubes et de flacons
  • Réactions de dérivatisation par silylation, alkylation et acylation pour la préparation d’échantillons GC
  • Réactions d’hydrolyse des protéines et d’hydrolyse sous vide pour l’analyse des acides aminés par HPLC
Fonctions supplémentaires
  • Affichage LED : faites correspondre l’affichage numérique au thermomètre intégré pour étalonner le point de consigne de température
  • Conception modulaire : changez les flacons et les blocs en aluminium ; fixez un collecteur d’évaporateur compatible
  • Quatre modèles : bloc simple et bloc triple, avec capacité de chauffage seul ou de chauffage et d’agitation
  • Option de contrôle de la température intégrée au bloc par sonde de température à distance, un accessoire en option pour permettre la régulation de la température à partir de puits de bloc ou de flacons d’échantillon réels
Système complet de dérivatisation d’échantillons Reacti-Therm
Le système de dérivatisation peut combiner chauffage, agitation et évaporation dans un système modulaire polyvalent qui est facilement configuré pour votre application.
  • Modules de chauffage / agitation Reacti-Therm
  • Module d’évaporateur Reacti-Vap
  • blocs Reacti-Block, agitateurs magnétiques Reacti-Vial et petits flacons de réaction Reacti-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 6 mL
Quantité 1