Learn More
Day-Impex Flacons Dewar en acier inoxydable isolés sous vide
Code produit 11713629
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11713629 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11713629 Fournisseur Day-Impex Code fournisseur 320001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dilvac™ Les flacons isothermes sont entièrement en acier inoxydable. Leur conception légère et compacte est adaptée aux applications ultra-basses ou très hautes températures. Disponible dans une gamme de capacités allant de 0,5 L à 6 L.
  • Isolation sous vide
  • Acier inoxydable léger
  • Idéal pour le stockage ou le transport
  • Convient aux températures ultra-basses et très élevées
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml