missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific VACUum OVEN 53L 300°C SOLVENT FLAM

Marque:  Thermo Scientific 51014548

VACUum OVEN 53L 300°C SOLVENT FLAM

La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier. Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 10191412

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24540.00€
    23700.00€ / 1 pièces
    Économisez 840.00€
    3% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.