Learn More
Memmert™ Tablette thermique pour étuve à vide
Code produit 11991449 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Modèle 400
Standard primaire d’ozone modèle 200
Standard primaire d’ozone modèle 500
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau Conditionnement
11991449 Standard primaire d’ozone modèle 200 Acier inoxydable 1 pièce
11741464 Standard primaire d’ozone modèle 200 Aluminium 1 pièce
11751464 Modèle 400 Aluminium 1 pièce
11323692 Standard primaire d’ozone modèle 500 Aluminium 1 pièce
11901459 Modèle 400 Acier inoxydable 1 pièce
11911459 Standard primaire d’ozone modèle 500 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11991449 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur VO29B00733
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Additional thermoshelves-stainless steel material 1.4404 (ASTM 316 L) for especially corrosive material with integrated large-area heating including local temperature sensing (Pt100, 4-wire-circuit), individual overtemp. protection for each shelf MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) and calibration certificate
Spécification
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage
À utiliser avec (équipement) Standard primaire d’ozone modèle 200
Type Étagère
À utiliser avec (application) Protection individuelle contre la surchauffe pour chaque étagère MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Comprend Détection de température locale (Pt100, circuit à 4 fils)
Matériau Acier inoxydable