Learn More
Thermo Scientific™ Étuves à vide
Code produit 15965652 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19,8 L
65,1 L
65,1 l
Alimentation électrique:
240 V, 50/60 Hz
240 V, 50/60 Hz
Affichage:
LED avec incréments de 1°C.
Thermomètre bimétallique à incréments de 5°C
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Alimentation électrique Affichage Conditionnement
15965652 65,1 l 240 V, 50/60 Hz LED avec incréments de 1°C. 1 pièce
15142129 19,8 L 240 V, 50/60 Hz Thermomètre bimétallique à incréments de 5°C 1 pièce
15796443 19,8 L 240 V, 50/60 Hz LED avec incréments de 1°C. 1 pièce
15292295 65,1 L 240 V, 50/60 Hz Thermomètre bimétallique à incréments de 5°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15965652 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36186CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8825.00€
    7146.51€ / 1 pièces
    Économisez 1678.49€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette étuve à vide offre une flexibilité exceptionnelle, avec une température maximale de 220°C (428°F), deux configurations de contrôle et des options d’affichage.
L’étuve à vide Thermo Scientific™ offre une flexibilité exceptionnelle, avec une température maximale de 220°C (428°F), deux configurations de contrôle et des options d’affichage. Ces étuves sont équipées de vannes à aiguille de vide et de purge indépendantes. Le système de chauffage rayonnant par les parois optimise l’uniformité et permet de gagner en espace dans la chambre pour des applications de séchage, de durcissement, de mise en place sous vide et de plaçage.
  • 3in Isolation en laine de verre (de 7,6 cm) qui évite la perte de chaleur
  • Joint de porte en silicone et porte à verrouillage positif qui maintiennent l’étanchéité à tous les niveaux de vide
  • Écran de protection de sécurité en polycarbonate protégeant le verre de la porte
  • Niveau de vide qui s’affiche sur les jauges de 0 à 30 po Hg
  • Lignes de vide et d’air constituées de tuyaux en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une propreté optimum de la chambre et des performances à long terme
  • Avec deux étagères empilables, en aluminium, amovibles
  • Chambre intérieure en acier inoxydable de type 304, facile à nettoyer
  • Extérieur en acier fort, revêtu de poudre, assurant sa durabilité
  • Soupape à trois voies montée à l’avant permettant l’évacuation, la ventilation et la purge des gaz inertes (par ex. azote ou argon) avec des raccords de vide à l’avant de l’unité
Modèles 3606
  • Contrôle de la température du thermostat hydraulique ±1,5°C avec une uniformité de ±5°C à 100°C, 25 po de Hg
  • Protection intégrée en cas de surchauffe
  • Évacuation indépendante montée sur le dessus et raccords de vide de ventilation
Modèles 3608
  • Contrôle de la température du thermostat hydraulique ±1,5°C avec une uniformité de ±5°C à 100°C, 25 po de Hg
  • Protection intégrée en cas de surchauffe
  • Soupape à trois voies montée à l’avant permettant l’évacuation, la ventilation et la purge des gaz inertes (par ex. azote ou argon) avec des raccords de vide à l’avant de l’unité
Modèles 3618P Modèle
  • Régulation de la température par microprocesseur PID programmable
  • Régule à ±0,2°C avec une uniformité de ±2,4°C à 100°C, 25 po de Hg
  • Fonctionne selon un point de consigne unique ou en utilisant un programme à 24 étapes de rampes et pauses
  • Raccords de compression de 0,25 po sur le côté gauche qui nécessitent des tuyaux en cuivre ou en acier inoxydable de 0,25 po de dia. ext.
  • Soupape à trois voies montée à l’avant permettant l’évacuation, la ventilation et la purge des gaz inertes (par ex. azote ou argon) avec des raccords de vide à l’avant de l’unité
Informations de commande :
Unités numériques en torr et microns disponibles séparément (à installer en usine)
Matériel nécessaire :
Raccords de vide qui nécessitent des tuyaux de 0,25 po (0,6 cm) de dia. int.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,3 pi3
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Description 2,3 pieds cubes (65,1 l) ; 240 V 1600 W 6,7 A ; Affichage LED
Capacité (métrique) 65,1 l
max. (métrique) Température ambiante de +10° à 220°C
Type OTP
Affichage LED avec incréments de 1°C.
Matériau Calibre industriel avec revêtement en poudre
Nbre d’étagères 2
Matériau de l’étagère Aluminium
Résolution de la température ±1,0°C
Uniformité de la température ±5,0°C à 100°C 25 pieds de Hg
Plage de vide 0 à 30 po Hg
Dimensions (P x l x H) intérieures 20 x 14 x 14 in (51 x 36 x 36 cm)
Dimensions (L x l x H) 25 x 25 x 22 in (64 x 64 x 56 cm)
Longueur (impériale) 25 in
Longueur (métrique) 64 cm
Largeur (impériale) 25 in
Largeur (impériale) intérieure 14 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 36 cm
Hauteur (impériale) 22 po
Hauteur (impériale) intérieure 14 in
Hauteur (métrique) 56 cm
Hauteur (métrique) intérieure 36 cm
Profondeur (impériale) intérieure 20 in
Profondeur (métrique) intérieure 51 cm
Poids à l’expédition (impériale) 295 lb
Poids à l’expédition (métrique) 134 kg
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 240 V
Puissance 1600 w
Ampérage 6,7 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.