Learn More
Fisherbrand™ Huile pour pompe à vide
Code produit 12901151 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12901151 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12901151
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pompe à palettes à un et deux étages. L’huile pour pompe à vide Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de pompes à palettes à deux étages Fisherbrand et avec la plupart des autres pompes à palettes à un et deux étages.
Huile minérale générique pour une utilisation dans la plupart des pompes à palettes à un et deux étages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile pour pompe à vide
À utiliser avec (application) Pour un usage général dans des pompes à vide rotatives
À utiliser avec (équipement) Pompes à palettes
Pression Pression de vapeur de 10-5 mabr
Viscosité Viscosité 118 cSt à 40°C
Volume (impérial) 33,81 oz.
Volume (métrique) 1 L