Learn More
Welch Ilmvac™ Huile pour pompe à vide
Code produit 10420853 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
20 L
Conditionnement:
20L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10420853 20 L 20L
10777544 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10420853 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 800124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.01€
    320.30€ / 20L
    Économisez 14.71€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Pompe à palettes à un et deux étages. L’huile pour pompe à vide Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de pompes à palettes à deux étages Fisherbrand et avec la plupart des autres pompes à palettes à un et deux étages.
  • Huile minérale générique
  • Utilisée dans la plupart des pompes à palettes à un et deux étages
  • Tambour de 20 L
  • Densité : 0,888 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile de pompe à vide
Pression 10 - 5 mbar
Viscosité Viscosité 118 cSt à 40°C
Volume (métrique) 20 L