Learn More
Welch Ilmvac™ Huile pour pompe à vide
Code produit 10777544 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
20 L
Conditionnement:
20L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10777544 5 L 5L
10420853 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777544 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 80012001
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Pompe à palettes à un et deux étages. L’huile pour pompe à vide Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de pompes à palettes à deux étages Fisherbrand et avec la plupart des autres pompes à palettes à un et deux étages.
Huile minérale générique pour une utilisation dans la plupart des pompes à palettes à un et deux étages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile de pompe à vide
À utiliser avec (application) Pour un usage général dans des pompes à vide rotatives
Pression Pression de vapeur de 10-5 mbar
Viscosité Viscosité 118 cSt à 40°C
Volume (métrique) 5 L