Learn More
BUCHI Pompe à vide V-600 pour Rotavapor Évaporateur industriel professionnel R-220 pour plusieurs tables de travail Rotavapors
Code produit p-7112911 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Pompe à vide V-600
Pompe à vide V-600, interface I-300, flacon Woulff
Woulff Bottle, Secondary Condenser
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17274854 Pompe à vide V-600 1 pièce
17234864 Pompe à vide V-600, interface I-300, flacon Woulff 1 pièce
16253832 Woulff Bottle, Secondary Condenser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17274854 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11V600000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe à vide V-600 est une pompe à membrane à 3 étages résistante aux produits chimiques, silencieuse et économique, idéale pour une utilisation avec le R-220 Pro ou plusieurs appareils de table. Rotavapors
  • Pompe à membrane à 3 étages résistante aux produits chimiques
  • Fonctionnement silencieux et économique
  • Convient parfaitement à un fonctionnement avec le R-220 Pro, plusieurs Rotavapors ou l’évaporation parallèle SyncorePlus
  • 1,5 mbar de vide final
  • Capacité de vide de 3,1 m3/h
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 mbar
Contrôle Interface I-300 Pro
Comprend Pompe à vide V-600
Dimensions (L x l x H) 332 x 330 x 291 mm
Modèle V-600
Niveau sonore 40 à 64 dBA
Débit 3,1 m³/h
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Système de vide
Classification du boîtier IP20
Applications Évaporation rotative
Tension 100/240 V
Afficher plus Afficher moins
CE, CSA, CUS