Learn More
Borer Chemie™ glène N
Code produit 17780437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 30 g
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17780437 10 x 30 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17780437 Fournisseur Borer Chemie™ Code fournisseur 514200.00CA30
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Graisse de laboratoire sans silicone et résistante au vide, pour l'étanchéité et la lubrification des joints rodés fixes et rotatifs en verre, ainsi que pour le graissage des raccords en plastique et en métal. Glisseal N résiste à une large plage de températures et ne coule pas.
  • Sans silicone
  • Résistant au vide
  • Dans des tubes pratiques
  • Très économique, s’applique en couche très fine
  • Excellente stabilité thermique de -40 °C à +200 °C
  • Consistance homogène, aucun point d’égouttage
  • Résistant à la plupart des acides, des alcalis et des gaz
  • Assistance technique du fabricant
Spécification
Type de produit lubrifiant à base de paraffine
Format Pâte
À utiliser avec (application) Pour des applications en conditions normales et sous vide
Couleur Transparent
Conditionnement Boîte contenant 10 tubes de 30 g
Quantité 10 x 30 g
Poids (impériale) 10,5 oz.
Poids (métrique) 300 g