Learn More
Fisherbrand™ Système de vide
Code produit 15168886 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pompe:
Système de vide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pompe Conditionnement
15168886 Système de vide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15168886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3877.74€
    2585.13€ / 1 pièces
    Économisez 1292.61€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes à membrane sans huile pour produits chimiques sont conçues pour des applications chimiques en laboratoire. Le système de vide Fisherbrand™ est utilisé pour l’évaporation et la distillation en association avec les évaporateurs rotatifs et
  • Solution parfaite pour l’évaporation et la distillation en association avec les évaporateurs rotatifs et les sécheurs de gel
  • Les pompes à membrane fonctionnant à sec et tous les composants entrant en contact avec des vapeurs sont résistants aux produits chimiques, y compris les solvants acides, basiques et organiques
  • Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
  • Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l’espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques
  • Les pompes utilisent des membranes en PFTE bien serrées entre les valves de secours non humides en PEEK résistantes, non humidifiées, qui sont résistantes aux produits chimiques et à l’usure par rapport aux valves en élastomère
  • La vanne de ballast à gaz permet de préserver les performances de la pompe lors de l’utilisation de vapeurs condensables
  • L’ajout d’un vacuomètre numérique et d’un régulateur manuel permet à l’utilisateur de régler le niveau de vide requis pour ses applications
  • Le séparateur d’entrée protège la pompe de toute infiltration de liquides et de particules et le condenseur d’émission d’échappement protège la qualité de l’air du laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 8 mbar
Alimentation électrique Moteur 230 V, 50 / 60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et UK
Dimensions (L x l x H) 36.0 x 31.0 x 44.5 cm (14.1 x 12 x 17.5 po)
Poids (impériale) 25.4 lb
Poids (métrique) 11.6 kg
Type de pompe Système de vide
Déplacement d’air 16 l/min
Applications Évaporateur rotatif, sécheur de gel, étuve à vide
Pression maximale <8 mbar