Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·SELECT™ Contrôleurs d'aspirateur à écran tactile
Code produit 15937912 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Applications:
Distillation moléculaire
Lyophilisation
Évaporateur rotatif
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Applications Conditionnement
15937912 Évaporateur rotatif 1 pièce
15922861 Distillation moléculaire 1 pièce
16211762 Lyophilisation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15937912 Fournisseur BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Code fournisseur 20700070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00€
    2525.00€ / 1 pièces
    Économisez 450.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fonctionnement intuitif de l’évaporation rotative, de la distillation par voie rapide, et bien plus
  • Recherche automatiquement les points d’ébullition
  • Routines préprogrammées pour les étuves à vide, les sécheurs de gel, la filtration et plus encore
  • Créez des routines personnalisées en quelques minutes
  • Pour les évaporateurs rotatifs et autres applications de pompe à membrane
  • Paquets de contrôle Pirani pour la distillation par voie rapide et autres applications de pompe à palettes / spirale
  • Deux paquets Pirani différents pour pompes avec brides KF16 ou KF25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0,1 mbar/Torr/hPa
Contrôle Écran tactile
Comprend Alimentation électrique, électrovanne intégrée
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, universel
Matériau Transducteur en céramique d’oxyde d’aluminium
Type de prise CEE/É.-U./CH/R.-U./AUS/CN
Applications Évaporateur rotatif
Pression maximale 1 080 mbar
À utiliser avec (équipement) Toutes les pompes à membrane
Tension 100/240 VCA