Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·SELECT™ Contrôleurs d'aspirateur à écran tactile
Tous les produits Vacuubrand ProduitsDescription
- Recherche automatiquement les points d’ébullition
- Routines préprogrammées pour les étuves à vide, les sécheurs de gel, la filtration et plus encore
- Créez des routines personnalisées en quelques minutes
- Pour les évaporateurs rotatifs et autres applications de pompe à membrane
- Paquets de contrôle Pirani pour la distillation par voie rapide et autres applications de pompe à palettes / spirale
- Deux paquets Pirani différents pour pompes avec brides KF16 ou KF25
Specifications
Specifications
| Vide max. | 10 à 3 mbar/Torr/hPa |
| Contrôle | Écran tactile |
| Comprend | Contrôleur, électrovanne, connecteur en T, bagues de serrage et de centrage KF25 appropriés, alimentation électrique |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, universel |
| Matériau | Transducteurs en céramique d’oxyde d’aluminium et Pirani |
| Type de prise | CEE/É.-U./CH/R.-U./AUS/CN |
| Applications | Lyophilisation |
| Pression maximale | 1 080 mbar |
| À utiliser avec (équipement) | Pompes à palettes rotatives |
| Tension | 100/240 VCA |