Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
Code produit 16483318
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483318 10 mg
16464566 100 mg
16449856 50 mg
16406047 5 mg
16400056 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16483318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101277
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11ClN2O4
Quantité 10 mg
Synonyme PG-1016548 AKB-6548
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 306.7
Poids de la formule 306.7
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation