Learn More
Vadimezan, MedChemExpress
Description
Vadimezan (DMXAA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vadimezan |
| CAS | 117570-53-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H14O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | DMXAA ASA-404 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 7.14 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 6.67 mg/mL (23.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC(C2=O)=C1OC3=C2C=CC(C)=C3C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.29 |
| Afficher plus |