Learn More
Vadimezan, TRC
Code produit 30455057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455057 10 mg 10mg
30450487 100 mg -
30455248 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455057 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV08495010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117570-53-3
Formule moléculaire C17H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 282.29
Synonyme 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic Acid, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-ylacetic Acid, 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, AS 1404, ASA 404, DMXAA, NSC 640488, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid
Nom IUPAC Acide acétique 2-(5,6-diméthyl-9-oxoxanthene-4-yl)acétique
SMILES Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(=O)O)c3Oc2c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vadimezan
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Poids de la formule 282.0892