Learn More
Vadimezan, TRC
Code produit 30455248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455248 25 mg 25mg
30455057 10 mg 10mg
30450487 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV08495025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117570-53-3
Formule moléculaire C17H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 282.29
Synonyme 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic Acid, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-ylacetic Acid, 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, AS 1404, ASA 404, DMXAA, NSC 640488, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid
Nom IUPAC Acide acétique 2-(5,6-diméthyl-9-oxoxanthene-4-yl)acétique
SMILES Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(=O)O)c3Oc2c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vadimezan
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Poids de la formule 282.0892