Learn More
Hydrate de chlorhydrate de valaciclovir, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15743467 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15743467 25 g 25g
15733467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15743467 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462260250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124832-27-5
Formule moléculaire C13H21ClN6O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrate de chlorhydrate de Valaciclovir
Quantité 25 g
Poids de la formule 360,8