Learn More
Valbenazine, MedChemExpress
Description
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Valbenazine |
| CAS | 1025504-45-3 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H38N2O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | NBI-98854 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 418.57 |
| Afficher plus |