Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur Valco, modèle C6W
Code produit 11553970 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Injecteur
Rotor de rechange
Modèle:
C6W
C6 W
EPC6 W
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Modèle Conditionnement
11553970 Injecteur EPC6 W 1 pièce
11543960 Injecteur C6 W 1 pièce
11523990 Rotor de rechange C6W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11553970 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EPC6W
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Valco offre une gamme variée en termes de nombre de ports, de tailles de raccords et de matériaux de construction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Actionnement Commande microélectrique
Volume (métrique) d’échantillon 20 μL / boucle
Modèle EPC6 W
Type de port Six 0,016 po.
Type Injecteur