Learn More
Valdecoxib-13C2,15N, TRC
Code produit 30456154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456154 10 mg -
30448972 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09000210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189428-23-6
Formule moléculaire 13C2 C14 H14 15N N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 317.34
Synonyme 4-[3-Phenyl-5-(methyl-13C)isoxazol-4-yl-5-13C-15N]benzenesulfonamide, 4-[5-(Methyl-13C)-3-phenyl-4-isoxazolyl-5-13C-2-15N]benzenesulfonamide, Valdecoxib-13C2,15N, Valdecoxib-13C2,15N (5-(methyl-13C)isoxazol-5-13C-15N)
Nom IUPAC 4-(5-(1^{13}C)méthyl-3-phényl-(5^{13}C,2^{15}N)1,2-oxazol-4-yl)benzènesulfonamide
SMILES [13CH3][13c]1o[15n]c(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Valdecoxib-13C2, 15N
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)/i1+1,11+1,18+1
Poids de la formule 317.0763