Learn More
Julabo Refroidisseur à recirculation Valegro 500
GREENER_CHOICE
Code produit 30244962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
0,5 kW
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Conditionnement
30244962 0,5 kW 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30244962 Fournisseur Julabo Code fournisseur 9610050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4449.09€
    4065.00€ / 1 pièces
    Économisez 384.09€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le refroidisseur à recirculation Valegro 350 avec une plage de température de fonctionnement de -20 °à +40 °C offre, par rapport à sa conception très compacte, une forte capacité de refroidissement de 0,35 kW à 20 °C.
Le refroidisseur à recirculation Valegro 500, fonctionnant dans une plage de températures de -°20 à +40 °C, offre, malgré sa conception très compacte, une puissance frigorifique élevée de 0,5 kW à 20 °C.°C. La pompe intégrée génère une pression de pompe allant jusqu'à 0,85 bar. Il est également réglable à l'infini et peut être parfaitement adapté aux exigences de l'application du client.
Ces unités modernes offrent un contrôle précis de la température pour une large gamme d'applications dans les laboratoires, l'industrie et la recherche, et s'intègrent parfaitement dans tout environnement de travail grâce à leur conception compacte. Le circuit frigorifique fonctionne avec un fluide frigorigène naturel et respectueux de l'environnement.
Lors de la conception des refroidisseurs à recirculation Valegro, l'accent a été mis sur une convivialité maximale. De nombreuses fonctionnalités pratiques, telles qu'une minuterie, une grille de ventilation amovible qui peut être retirée sans outils ou un indicateur de niveau lumineux et facile à nettoyer, facilitent le travail quotidien. L'écran tactile OLED incliné est facile à lire et ergonomique à utiliser. La navigation intuitive par menu offre un accès simple et rapide à toutes les fonctions. Des avertissements et des messages rédigés dans un langage clair et complet garantissent une manipulation sûre des appareils en toutes circonstances. En plus des interfaces RS232 et USB-C, les refroidisseurs à recirculation Valegro sont également disponibles avec Ethernet (en option). Toutes les interfaces sont situées directement sous l'écran et sont faciles à utiliser de face.
  • Stabilité thermique précise de ±0,3 °C
  • Pompe réglable pour réguler la pression et le débit
  • Grille de ventilation amovible sans outils
  • Roulettes intégrées pour une bonne maniabilité sur et sous la paillasse de laboratoire
  • Fonction de minuterie simple
  • Fonction de démarrage automatique
  • Enregistrement des données
  • Navigation intuitive dans les menus (texte intégral allemand/anglais)
  • Utilisation conviviale grâce à des textes d'aide complets
  • Réglage de la luminosité de l'écran
Spécification
Capacité (métrique) 1,5 à 3 l
Communications USB
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement 0,5 kW
Débit 19 litros por minuto.
Type de pompe Pompe centrifugeuse
Gamme de températures 5 à 40 °C
Type Refroidisseur / recycleur
Affichage OLED
Pression max. 0,85 bar
Niveau sonore 55 dbA
Type de prise Prise Schuko
Classe de sécurité Classification I (NFL )
Stabilité de la température ±0,3 °C
Minuteur 99 heures 59 min.
Poids (métrique) 26 kg
Alimentation électrique 200/230 V
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.