Learn More
Julabo Activation Ethernet Valegro
Code produit 30244965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Réseau Ethernet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
30244965 Réseau Ethernet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30244965 Fournisseur Julabo Code fournisseur 30004147
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Activation du Valegro Ethernet pour permettre son intégration au réseau.
L'activation de l'interface Ethernet permet d'intégrer les refroidisseurs à recirculation Valegro à votre réseau et ainsi d'accéder à toutes leurs fonctions via un PC.
L'interface Ethernet déjà installée dans la série Valegro peut être activée ultérieurement.
Spécification
Type Activation de l’association Ethernet
Type de connexion Réseau Ethernet
Gamme de produits Valegro