Learn More
JULABO Refroidisseurs à recirculation VALEGRO
GREENER_CHOICE
Code produit 31741164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
0,65 kW à 0 °C
0,75 kW à 0 °C
0,9 kW à 0 °C
1 kW à 0 °C
1,1 kW à 0 °C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Conditionnement
31741164 0,65 kW à 0 °C 1 pièce
31741170 0,75 kW à 0 °C 1 pièce
31741173 0,9 kW à 0 °C 1 pièce
31741165 1 kW à 0 °C 1 pièce
31741162 1,1 kW à 0 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31741164 Fournisseur JULABO Code fournisseur 9610081
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Refroidisseurs à recirculation refroidis par air pour un usage en laboratoire, en recherche ou en production, offrant un contrôle précis de la température et des procédés stables avec un fonctionnement convivial et une conception compacte.
  • Famille de produits : refroidisseurs à recirculation refroidis par air VALEGRO
  • Des polyvalents écologiques pour une large gamme de tâches de refroidissement et de chauffage
  • Plage de température : -20 à +40 °C (modèles standards), -20 à +85 °C (modèles avec fonction de chauffage supplémentaire)
  • Ajustement convivial de la pompe basé sur des pourcentages
  • Adapté aux applications en laboratoire, en recherche et en production
  • Prend en charge des processus stables 24h/24 avec un contrôle précis de la température
  • Utilise un réfrigérant naturel et écologique
  • Conception compacte pour une intégration fluide dans les environnements de travail
  • Conçu pour une convivialité maximale
  • Affichage et fonctionnement
    • Écran tactile OLED incliné, facile à lire et ergonomique
    • Navigation intuitive dans les menus avec prise en charge intégrale de l’allemand/anglais
    • Avis d’avertissement clairs et messages système
  • Caractéristiques principales
    • Enregistrement des données et fonction de démarrage automatique
    • Fonction simple de minuterie
    • Grille de ventilation amovible sans outils
    • Indicateur de niveau éclairé et facile à nettoyer
    • Textes d’aide complets
    • Roulettes pour une manipulation facile
  • Interfaces : RS232, USB-C, Ethernet en option (tous situés sous l’écran pour un accès frontal facile)
  • Capacités de refroidissement du modèle standard à 20 °C
    • VALEGRO 801 : 0,8 kW
    • VALEGRO 1001 : 1,0 kW
    • VALEGRO 1201 : 1,2 kW
    • VALEGRO 1501 : 1,5 kW
    • VALEGRO 1801 : 1,8 kW
  • Capacités de refroidissement du modèle à fonction de chauffage à 20 °C
    • VALEGRO 801H : 0,8 kW
    • VALEGRO 1001H : 1,0 kW
    • VALEGRO 1201H : 1,2 kW
    • VALEGRO 1501H : 1,5 kW
    • VALEGRO 1801H : 1,8 kW
  • Stabilité thermique
    • Modèles standards : ±0,3 °C
    • Modèles à fonction de chauffage : ±0,2 °C
Spécification
Capacité (métrique) 4 à 7 L
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement 0,65 kW à 0 °C
Débit 23 l/min
Gamme de températures -20°C à +40°C
Type Refroidisseur / recycleur
Modèle 801
Alimentation électrique 100/230 V
Fréquence 50/60 Hz