Learn More
Valéraldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459337 250 g 250g
11449337 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21389.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
It finds it application in flavorings, resin chemistry, and rubber accelerators. Valeraldehyde is used as a gaseous standard in the study of the sorptive loss pattern for volatile compounds. Valeraldehyde is used as an intermediate in industrial settings in the production of valeric acid and amyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans les arômes, la chimie liée à la résine et les accélérateurs en caoutchouc. La valéraldéhyde est utilisée comme étalon gazeux dans l’étude du profil de perte de sorption pour les composés volatils. La valéraldéhyde est utilisée comme intermédiaire dans les milieux industriels pour la production d’acide valérique et d’alcool amyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C, 13,5 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-62-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00007026
Clé InChI HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
CID PubChem 8063
ChEBI CHEBI:84069
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeraldehyde
Point de fusion -92°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 102°C to 103°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Odeur Like Aldehyde
Formule linéaire CH3(CH2)3CHO
Indice de réfraction 1.395
Quantité 250 g
Numéro UN UN2058
Beilstein 1616304
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9902
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C,13.5g/L. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 97%