Learn More
Valéraldéhyde (Pentanal), TRC
Code produit 30009746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009746 250 mg 250mg
30136535 1 g 1g
30005872 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009746 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV091295250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-62-3
Formule moléculaire C5 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Synonyme Valeraldehyde, Pentanal, Valeraldehyde (8CI), NSC 35404, Pentylaldehyde, Valeral, Valeric acid aldehyde, Valeric aldehyde, n-Pentanal, n-Valeraldehyde
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Valeraldehyde
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Poids de la formule 86.0732