Learn More
Valéramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10198130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
25g
5g
Code produit. 10198130
Marque: Thermo Scientific Acros 422440025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-97-1 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-97-1
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD00041895
Clé InChI IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeramide, n-valeramide, pentanimidic acid, unii-tkl9tn43qk, tkl9tn43qk, ksc353i5p, ipwfjlqdvfkjdu-uhfffaoysa, valeramide, pharmaceutical impurity standard
CID PubChem 12298
ChEBI CHEBI:16459
Nom IUPAC Pentanamide
SMILES CCCCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeramide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 101°C to 106°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CONH2
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre brillante ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Valeramide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.