Learn More
Hydrazide d’acide valérique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391317 5 g 5g
11301327 25 g 25g
11311327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01555.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38291-82-6 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38291-82-6
Formule moléculaire C5H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 116.164
Numéro MDL MFCD00025137
Clé InChI PJBQYCIDGYKEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeric acid hydrazide, pentanohydrazide, valerohydrazide, pentanoic acid, hydrazide, pentanoic acid hydrazide, valerylhydrazine, pentanoic acid,hydrazide, acmc-1afhr
CID PubChem 93202
Nom IUPAC Pentanehydrazide
SMILES CCCCC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeric acid hydrazide
Point de fusion 55°C to 64°C
Quantité 5 g
Beilstein 1744747
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 95%