Learn More
Acide valérique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Valeric Acid |
| CAS | 109-52-4 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O2 |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | Valeric acid, Pentanoic acid, Valeric acid (8CI), 1-Butanecarboxylic acid, NSC 406833, Propylacetic acid, n-Pentanoic acid, n-Valeric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide pentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Poids de la formule | 102.0681 |